MABSol Biotinylated Mouse PD-L1, Fc,Avitag (PD1-M82F5) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Phe 19 - Thr 238 (Acces sion NP068693). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
MABSol Biotinylated Mouse PD-L1, Fc,Avitag (PD1-M82F5) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Phe 19 - Thr 238 (Acces sion NP068693). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
MABSol® Biotinylated Mouse PD-L1, Fc,Avitag (PD1-M82F5) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Phe 19 - Thr 238 (Acces sion NP068693). 1 * 25 µG ACRBPD1-M82F5-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou