Rat PD-1, Fc Tag (PD1-R5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 167 (Accession NP001100397.1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rat PD-1, Fc Tag (PD1-R5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 167 (Accession NP001100397.1). 1 * 1 mg ACRBPD1-R5253-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou