Rabbit PD-1, Fc Tag (PD1-RB5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 167 (Accession G1SUF0). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Rabbit PD-1, Fc Tag (PD1-RB5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 167 (Accession G1SUF0). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rabbit PD-1, Fc Tag (PD1-RB5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 167 (Accession G1SUF0). 1 * 1 mg ACRBPD1-RB5251-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou