Biotinylated Human PD-L2, Avitag,His Tag (recommended for biopanning) (PD2-H82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It con tains AA Leu 20 - Pro 219 (Accession AAI13679). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human PD-L2, Avitag,His Tag (recommended for biopanning) (PD2-H82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It con tains AA Leu 20 - Pro 219 (Accession AAI13679). 1 * 25 µG ACRBPD2-H82E8-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou