Biotinylated Human PD-L2, Fc,Avitag (PD2-H82F6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 20 - Pro 219 (Accessi on Q9BQ51-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human PD-L2, Fc,Avitag (PD2-H82F6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 20 - Pro 219 (Accessi on Q9BQ51-1). 1 * 25 µG ACRBPD2-H82F6-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou