Human PDGF-BB, Tag Free (PDB-H4112) is expressed from E.coli cells. It contains AA Ser 82 - Thr 190 (Accession P01127-1). 1 * 20 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human PDGF-BB, Tag Free (PDB-H4112) is expressed from E.coli cells. It contains AA Ser 82 - Thr 190 (Accession P01127-1). 1 * 20 µG ACRBPDB-H4112-20UG 1 * 20 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou