Unconjugated Human PDGF-BB, His,Avitag (PDB-H5127) is expressed from E.coli cells. It contains AA Ser 82 - Thr 190 (Accession P0112 7-1). 1 * 50 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Unconjugated Human PDGF-BB, His,Avitag (PDB-H5127) is expressed from E.coli cells. It contains AA Ser 82 - Thr 190 (Accession P0112 7-1). 1 * 50 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Unconjugated Human PDGF-BB, His,Avitag (PDB-H5127) is expressed from E.coli cells. It contains AA Ser 82 - Thr 190 (Accession P0112 7-1). 1 * 50 µG ACRBPDB-H5127-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou