Biotinylated Human PD-L1, His,Avitag (PDL-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Tyr 134 (Access ion Q9NZQ7-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human PD-L1, His,Avitag (PDL-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Tyr 134 (Access ion Q9NZQ7-1). 1 * 25 µG ACRBPDL-H82E4-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou