Biotinylated Human PD-L1, Fc,Avitag (PDL-H82F2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19- Arg 238 (Accessio n Q9NZQ7-1). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human PD-L1, Fc,Avitag (PDL-H82F2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19- Arg 238 (Accessio n Q9NZQ7-1). 1 * 200 µG ACRBPDL-H82F2200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou