Human CD44, Fc Tag (HPLC-verified) (PG1-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 21 - Pro 220 (Accessio n AAH04372). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD44, Fc Tag (HPLC-verified) (PG1-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 21 - Pro 220 (Accessio n AAH04372). 1 * 100 µG ACRBPG1-H5255100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou