Rhesus macaque PLGF, His Tag (PGF-R52H0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 19 - Arg 170 (Accession F7H B10-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Rhesus macaque PLGF, His Tag (PGF-R52H0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 19 - Arg 170 (Accession F7H B10-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rhesus macaque PLGF, His Tag (PGF-R52H0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 19 - Arg 170 (Accession F7H B10-1). 1 * 1 mg ACRBPGF-R52H0-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou