Biotinylated Human PSMA, His,Avitag (PSA-H82Qb) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 44 - Ala 750 (Accessi on Q04609-1 ). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human PSMA, His,Avitag (PSA-H82Qb) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 44 - Ala 750 (Accessi on Q04609-1 ). 1 * 25 µG ACRBPSA-H82QB-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou