Human Nectin-1, His Tag (PV1-H5223) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 31 - Thr 334 (Accession NP002846 ). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human Nectin-1, His Tag (PV1-H5223) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 31 - Thr 334 (Accession NP002846 ). 1 * 1 mg ACRBPV1-H5223-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou