Human Nectin-1, His Tag (PV1-H5223) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 31 - Thr 334 (Accession NP002846 ). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human Nectin-1, His Tag (PV1-H5223) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 31 - Thr 334 (Accession NP002846 ). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human Nectin-1, His Tag (PV1-H5223) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 31 - Thr 334 (Accession NP002846 ). 1 * 100 µG ACRBPV1-H5223100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou