Biotinylated Human Nectin-3, Fc,Avitag (PV3-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 58 - Asp 400 (Acce ssion Q9NQS3-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human Nectin-3, Fc,Avitag (PV3-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 58 - Asp 400 (Acce ssion Q9NQS3-1). 1 * 25 µG ACRBPV3-H82F3-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou