Biotinylated Human Nectin-3, Fc,Avitag (PV3-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 58 - Asp 400 (Acce ssion Q9NQS3-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human Nectin-3, Fc,Avitag (PV3-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 58 - Asp 400 (Acce ssion Q9NQS3-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human Nectin-3, Fc,Avitag (PV3-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 58 - Asp 400 (Acce ssion Q9NQS3-1). 1 * 200 µG ACRBPV3-H82F3200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou