Cynomolgus PVRIG, Fc Tag (PVG-C5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 41 - Asp 171 (Accession A0A2K5W VV8-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus PVRIG, Fc Tag (PVG-C5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 41 - Asp 171 (Accession A0A2K5W VV8-1). 1 * 1 mg ACRBPVG-C5259-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou