Recombinat Protein,Mouse PVRIG Protein, Fc Tag,Mouse PVRIG, Fc Tag (PVG-M5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contai ns AA Ser 35 - Asp 165 (Accession A0A1B0GS01-1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The prot 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Recombinat Protein,Mouse PVRIG Protein, Fc Tag,Mouse PVRIG, Fc Tag (PVG-M5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contai ns AA Ser 35 - Asp 165 (Accession A0A1B0GS01-1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The prot 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Mouse PVRIG Protein, Fc Tag,Mouse PVRIG, Fc Tag (PVG-M5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contai ns AA Ser 35 - Asp 165 (Accession A0A1B0GS01-1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The prot 1 * 1 mg ACRBPVG-M5257-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou