Human TNFSF11, Fc tag (RAL-H5265) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 64 - Asp 245 (Accession AAC51762.1 ). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human TNFSF11, Fc tag (RAL-H5265) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 64 - Asp 245 (Accession AAC51762.1 ). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human TNFSF11, Fc tag (RAL-H5265) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 64 - Asp 245 (Accession AAC51762.1 ). 1 * 1 mg ACRBRAL-H5265-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou