Human TNFSF11, Fc tag (RAL-H5265) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 64 - Asp 245 (Accession AAC51762.1 ). 1 * 50 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human TNFSF11, Fc tag (RAL-H5265) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 64 - Asp 245 (Accession AAC51762.1 ). 1 * 50 µG ACRBRAL-H5265-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou