Recombinat Protein,Human ROR1 (308-395, Kringle domain) Protein, His Tag,Human ROR1 (308-395, Kringle domain), His Tag (RO1-H5223) i s expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 308 - Asp 395 (Accession Q01973-1).This protein carrie 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human ROR1 (308-395, Kringle domain) Protein, His Tag,Human ROR1 (308-395, Kringle domain), His Tag (RO1-H5223) i s expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 308 - Asp 395 (Accession Q01973-1).This protein carrie 1 * 1 mg ACRBRO1-H5223-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou