Biotinylated Human ROR1, Fc,Avitag (RO1-H82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 30 - Glu 403 (Accessio n Q01973-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human ROR1, Fc,Avitag (RO1-H82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 30 - Glu 403 (Accessio n Q01973-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human ROR1, Fc,Avitag (RO1-H82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 30 - Glu 403 (Accessio n Q01973-1). 1 * 200 µG ACRBRO1-H82F4200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou