Recombinat Protein,Mouse ROR1 Protein, Fc Tag,Mouse ROR1, Fc Tag (RO1-M5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 30 - Glu 403 (Accession Q9Z139).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has o 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Mouse ROR1 Protein, Fc Tag,Mouse ROR1, Fc Tag (RO1-M5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 30 - Glu 403 (Accession Q9Z139).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has o 1 * 1 mg ACRBRO1-M5250-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou