Recombinat Protein,Human ROR2 NTRKR2 Protein, Fc Tag,Human ROR2, Fc Tag (RO2-H5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 34 - Gly 403 (Accession NP004551.1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The pr 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human ROR2 NTRKR2 Protein, Fc Tag,Human ROR2, Fc Tag (RO2-H5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 34 - Gly 403 (Accession NP004551.1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The pr 1 * 1 mg ACRBRO2-H5251-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou