Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S protein RBD neutralising antibody HEK293 monoclonal antibody

Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
S1N-M122-1MG
ACRBS1N-M122-1MGEA 2780 EUR InStock
ACRBS1N-M122-1MG
Anti-S protein RBD neutralising antibody HEK293 monoclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S protein RBD
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: HEK293
Isotype: Human IgG1/kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité