Biotinylated Human SCF, Avitag,His Tag (SCF-H82E1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 26 - Ala 190 (Acce ssion AAH69797). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human SCF, Avitag,His Tag (SCF-H82E1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 26 - Ala 190 (Acce ssion AAH69797). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human SCF, Avitag,His Tag (SCF-H82E1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 26 - Ala 190 (Acce ssion AAH69797). 1 * 25 µG ACRBSCF-H82E1-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou