Cynomolgus Siglec-15, His Tag (SG5-C52H6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 20 - Thr 263 (Accession A0 A2K5UY47-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Cynomolgus Siglec-15, His Tag (SG5-C52H6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 20 - Thr 263 (Accession A0 A2K5UY47-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus Siglec-15, His Tag (SG5-C52H6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 20 - Thr 263 (Accession A0 A2K5UY47-1). 1 * 1 mg ACRBSG5-C52H6-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou