Biotinylated Human Siglec-15, Fc,Avitag (SG5-H82F5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 20 - Thr 263 (Acc ession Q6ZMC9-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human Siglec-15, Fc,Avitag (SG5-H82F5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 20 - Thr 263 (Acc ession Q6ZMC9-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human Siglec-15, Fc,Avitag (SG5-H82F5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 20 - Thr 263 (Acc ession Q6ZMC9-1). 1 * 25 µG ACRBSG5-H82F5-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou