Biotinylated Human Siglec-10, Fc,Avitag (SI0-H82F6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 17 - Thr 546 (Acc ession Q96LC7-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human Siglec-10, Fc,Avitag (SI0-H82F6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 17 - Thr 546 (Acc ession Q96LC7-1). 1 * 25 µG ACRBSI0-H82F6-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou