Biotinylated Human Siglec-2, Fc,Avitag (SI2-H82F8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 20 - Arg 687 (Acce ssion P20273-1). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human Siglec-2, Fc,Avitag (SI2-H82F8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 20 - Arg 687 (Acce ssion P20273-1). 1 * 200 µG ACRBSI2-H82F8200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou