Recombinat Protein,Human Siglec-5 CD170 Protein, Fc Tag,Human Siglec-5, Fc Tag (SI5-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK29 3). It contains AA Glu 17 - Thr 434 (Accession AAH29896).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. s 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human Siglec-5 CD170 Protein, Fc Tag,Human Siglec-5, Fc Tag (SI5-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK29 3). It contains AA Glu 17 - Thr 434 (Accession AAH29896).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. s 1 * 100 µG ACRBSI5-H5250100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou