Human Siglec-9, Fc Tag (SI9-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 18 - Gly 348 (Accession Q9Y336-1) . 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human Siglec-9, Fc Tag (SI9-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 18 - Gly 348 (Accession Q9Y336-1) . 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human Siglec-9, Fc Tag (SI9-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 18 - Gly 348 (Accession Q9Y336-1) . 1 * 1 mg ACRBSI9-H5256-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou