Human SIRP alpha, Fc Tag (HPLC-verified) (SIA-H5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 31 - Arg 370 (Ac cession NP001035111). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human SIRP alpha, Fc Tag (HPLC-verified) (SIA-H5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 31 - Arg 370 (Ac cession NP001035111). 1 * 100 µG ACRBSIA-H5251100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou