Human SIRP alpha, Mouse IgG1 Fc Tag (HPLC-verified) (SIA-H52A8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 31 - Arg 370 (Accession NP001035111). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human SIRP alpha, Mouse IgG1 Fc Tag (HPLC-verified) (SIA-H52A8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 31 - Arg 370 (Accession NP001035111). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human SIRP alpha, Mouse IgG1 Fc Tag (HPLC-verified) (SIA-H52A8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 31 - Arg 370 (Accession NP001035111). 1 * 100 µG ACRBSIA-H52A8100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou