Mouse SIRP alpha, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (SIA-M5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 32 - Asn 373 (Accession BAA13520.1 (G365D)). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Mouse SIRP alpha, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (SIA-M5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 32 - Asn 373 (Accession BAA13520.1 (G365D)). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse SIRP alpha, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (SIA-M5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 32 - Asn 373 (Accession BAA13520.1 (G365D)). 1 * 100 µG ACRBSIA-M5252100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou