Mouse SIRP alpha, Fc Tag (SIA-M5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 32 - Asn 373 (Accession BAA1352 0.1). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Mouse SIRP alpha, Fc Tag (SIA-M5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 32 - Asn 373 (Accession BAA1352 0.1). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse SIRP alpha, Fc Tag (SIA-M5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 32 - Asn 373 (Accession BAA1352 0.1). 1 * 100 µG ACRBSIA-M5258100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou