Human SIRP gamma, Fc Tag (SIG-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 29 - Ser 364 (Accession AAH6453 2). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human SIRP gamma, Fc Tag (SIG-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 29 - Ser 364 (Accession AAH6453 2). 1 * 100 µG ACRBSIG-H5253100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou