Human SLAMF7, Fc Tag (SL7-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 23 - Met 226 (Accession AAH27867). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human SLAMF7, Fc Tag (SL7-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 23 - Met 226 (Accession AAH27867). 1 * 1 mg ACRBSL7-H5256-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou