Biotinylated Human SLAMF7, Avitag,His Tag (SL7-H82E0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 23 - Met 226 ( Accession Q9NQ25-1 null
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human SLAMF7, Avitag,His Tag (SL7-H82E0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 23 - Met 226 ( Accession Q9NQ25-1 null ACRBSL7-H82E0200UG Each
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou