SARS-CoV-2 Spike Trimer His Tag (B.1.1.529/Omicron) (SPN-C52Hz) is the ectodomain of SARS-CoV-2 spike protein which contains AA Val 16 - Pro 1213 (Accession # QHD43416.1 (A67V HV69-70del T95I G142D VYY143-145del N211del L212I ins214EPE G339D S375F Y 1 * 50 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
SARS-CoV-2 Spike Trimer His Tag (B.1.1.529/Omicron) (SPN-C52Hz) is the ectodomain of SARS-CoV-2 spike protein which contains AA Val 16 - Pro 1213 (Accession # QHD43416.1 (A67V HV69-70del T95I G142D VYY143-145del N211del L212I ins214EPE G339D S375F Y 1 * 50 µG ACRBSPN-C52HZ-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou