Human CD96, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (TAE-H5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 22 - Met 50 3 (Accession P40200-2). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD96, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (TAE-H5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 22 - Met 50 3 (Accession P40200-2). 1 * 1 mg ACRBTAE-H5252-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou