Biotinylated Human CD96, His,Avitag (TAE-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 22 - Met 503 (Accessi on P40200-2). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human CD96, His,Avitag (TAE-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 22 - Met 503 (Accessi on P40200-2). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CD96, His,Avitag (TAE-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 22 - Met 503 (Accessi on P40200-2). 1 * 25 µG ACRBTAE-H82E3-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou