Human TGFBR2, Fc Tag (TG2-H5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 23 - Asp 159 (Accession NP003233). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human TGFBR2, Fc Tag (TG2-H5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 23 - Asp 159 (Accession NP003233). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human TGFBR2, Fc Tag (TG2-H5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 23 - Asp 159 (Accession NP003233). 1 * 1 mg ACRBTG2-H5252-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou