Recombinat Protein,Mouse TIM-3 HAVCR2 Protein, Fc Tag,Mouse TIM-3, Fc Tag (TI3-M5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). I t contains AA Arg 20 - Arg 191 (Accession AAL65156.1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. Th a 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Mouse TIM-3 HAVCR2 Protein, Fc Tag,Mouse TIM-3, Fc Tag (TI3-M5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). I t contains AA Arg 20 - Arg 191 (Accession AAL65156.1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. Th a 1 * 100 µG ACRBTI3-M5252100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou