Canine TIGIT, His Tag (TIT-C52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 17 - Pro 208 (Accession F1PKJ0-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Canine TIGIT, His Tag (TIT-C52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 17 - Pro 208 (Accession F1PKJ0-1). 1 * 1 mg ACRBTIT-C52H7-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou