Human TIGIT, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (TIT-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 22 - Pro 1 41 (Accession Q495A1-1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human TIGIT, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (TIT-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 22 - Pro 1 41 (Accession Q495A1-1). 1 * 100 µG ACRBTIT-H5253100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou