Human TIGIT, Fc Tag (TIT-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 22 - Pro 141 (Accession Q495A1 -1). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human TIGIT, Fc Tag (TIT-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 22 - Pro 141 (Accession Q495A1 -1). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human TIGIT, Fc Tag (TIT-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 22 - Pro 141 (Accession Q495A1 -1). 1 * 100 µG ACRBTIT-H5254100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou