Biotinylated Human TIGIT, Fc,Avitag (TIT-H82F1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 22 - Pro 141 (Accessi on Q495A1-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human TIGIT, Fc,Avitag (TIT-H82F1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 22 - Pro 141 (Accessi on Q495A1-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human TIGIT, Fc,Avitag (TIT-H82F1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 22 - Pro 141 (Accessi on Q495A1-1). 1 * 25 µG ACRBTIT-H82F1-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou