Mouse TIGIT, Fc Tag (TIT-M5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 26 - Thr 143 (Accession NP001139797. 1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Mouse TIGIT, Fc Tag (TIT-M5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 26 - Thr 143 (Accession NP001139797. 1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse TIGIT, Fc Tag (TIT-M5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 26 - Thr 143 (Accession NP001139797. 1). 1 * 1 mg ACRBTIT-M5257-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou