Rabbit TIGIT, Fc Tag (TIT-R5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 16 - Pro 142 (Accession G1SLC1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rabbit TIGIT, Fc Tag (TIT-R5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 16 - Pro 142 (Accession G1SLC1). 1 * 1 mg ACRBTIT-R5259-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou